Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho, con rosca GLS 80™, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Frascos de vidrio para laboratorio, multifuncionales, de cuello ancho y con protección UV.
Marca: DWK Life Sciences 218663604
484.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Al añadir una capa ámbar externa fundida, se garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa. La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
- Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
- Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
- Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
- Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Polypropylene | |
250 ml | |
Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul) | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
95 mm | |
Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
GLS 80 |