Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho, con rosca GLS 80™, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Frascos de vidrio para laboratorio, multifuncionales, de cuello ancho y con protección UV.
39.32€ - 985.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polypropylene |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971371
|
DWK Life Sciences
1178429 |
500 mL |
550.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15981371
|
DWK Life Sciences
1178430 |
1000 mL |
675.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15991371
|
DWK Life Sciences
1178431 |
2000 ml |
985.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10163003
|
DWK Life Sciences
1178433 |
10.000 mL |
478.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10657053
|
DWK Life Sciences
1178434 |
20.000 mL |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10777214
|
DWK Life Sciences
1178432 |
5000 ml |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12676167
|
DWK Life Sciences
218663604 |
250 ml |
510.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10647053
|
DWK Life Sciences
1178431 |
2000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10669353
|
DWK Life Sciences
1178429 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10796444
|
DWK Life Sciences
1178430 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11639938
|
DWK Life Sciences
218666901 |
3500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ GLS 80™ de cuello ancho, están moldeados a base de vidrio borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I transparente y de alta pureza, que se caracteriza por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a agresiones químicas. La abertura más ancha permite un acceso más fácil a los frascos para muestras o materiales más grandes, como granulados, polvos o líquidos viscosos. Debido a la adición de una capa de color ámbar aplicada externamente y fusionada con el vidrio, los materiales sensibles a la luz quedan protegidos contra los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta se ajusta a las normas internacionales USP/EP y perdura durante toda la vida útil del frasco. Los frascos ámbar disponen de una escala graduada de fácil lectura y un campo para rotular de esmalte blanco duradero. La identificación de lote (Retrace Code), impresa de forma permanente en cada frasco, garantiza una trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación. Los frascos de laboratorio DURAN™ GLS 80™ ámbar y de cuello ancho se entregan completos con o sin tapa de polipropileno azul y anillo de vertido libre de goteo para el uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente autoclavables a 121 o 134 °C.- Protección UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración exterior
- La coloración en ámbar aplicada únicamente en el exterior, garantiza que las características de DURAN™ en el interior del frasco queden inalteradas
- Larga durabilidad y buena resistencia química de la coloración en ámbar
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Completo, con tapa roscada azul (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción libre de goteo y un trabajo limpio y seguro
Especificaciones
Polypropylene | |
Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul) | |
GLS 80 |
Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |