Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, estriado
Un embudo permite una filtración y un trasvase limpio de líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 213525709
450.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- La forma acanalada evita la reducción de la velocidad de filtración debida a la adherencia a una superficie de cristal suave
- La forma acanalada es ideal para filtrar con papel redondo
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
150 mm | |
Sí | |
10/paq. |
Boro 3,3 | |
Filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado |