Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, estriado
Código de producto. p-7189305 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11747981 100 mm paquete de 10
11841010 150 mm paquete de 10
11796818 70 mm 10 PCS
10588811 200 mm cada uno
15261689 80 mm paquete de 10
5 options
Código de producto. 11747981
Marca: DWK Life Sciences 213524601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo permite una filtración y un trasvase limpio de líquidos.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • La forma acanalada evita la reducción de la velocidad de filtración debida a la adherencia a una superficie de cristal suave
  • La forma acanalada es ideal para filtrar con papel redondo
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 10/paq.