Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Alargadera de filtración
La alargadera de filtración con rama integrada sirve para alojar el embudo filtrante.
Marca: DWK Life Sciences 243163202
257.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los crisoles de filtración sin tallos se pueden ampliar su tamaño con el adaptador del crisol de filtro. El vástago de salida integrado permite un llenado limpio del filtrado en el matraz de filtración.
- Extensión con mango integrado para recibir el crisol de filtro
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
50 mm | |
Sí | |
10/paq. |
Boro 3,3 | |
Separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; filtración a presión reducida; filtrado; adaptador de caucho correspondiente disponible |