Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Alargadera de filtración
La alargadera de filtración con rama integrada sirve para alojar el embudo filtrante.
255.00€ - 296.00€
Especificaciones
Material | Boro 3,3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; filtración a presión reducida; filtrado; adaptador de caucho correspondiente disponible |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11736888
|
DWK Life Sciences
243162609 |
41 mm |
278.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11870700
|
DWK Life Sciences
243162206 |
34 mm |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11880700
|
DWK Life Sciences
243163202 |
50 mm |
296.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11860700
|
DWK Life Sciences
243161604 |
27 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. Los crisoles filtrantes se pueden alargar mediante la alargadera de filtración. La rama de salida integrada permite un llenado limpio del filtrado en el frasco para filtrar.- Extensión con rama integrada para alojar el embudo filtrante
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Boro 3,3 | |
Sí | |
Separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; filtración a presión reducida; filtrado; adaptador de caucho correspondiente disponible | |
10/paq. |