Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de cuatro cuellos DURAN™ con cuellos laterales paralelos
Especially made for reactions with necks for easy addition of measurement tools. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-Neck Round Bottom Flasks with Parallel Side Necks are manufactured from durable DURAN glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344470
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Cuellos en un ángulo de 90°
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Conforme a DIN 12392 y además de la norma estándar DIN | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Forma redonda |
1000 ml | |
29/32 Cuello lateral NS, 29/32 Cuello central NS |