Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de cuatro cuellos DURAN™ con cuellos laterales paralelos
Especially made for reactions with necks for easy addition of measurement tools. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-Neck Round Bottom Flasks with Parallel Side Necks are manufactured from durable DURAN glass.
134.62€ - 412.34€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Forma del fondo Forma redonda
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11983401
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03348458
500 mL
134.62€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11806094
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03344476
3000 ml
245.92€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11846184
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03345479
4 l
310.58€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11806154
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03344470
1000 ml
221.54€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11846214
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03344473
2000 ml
163.24€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11856154
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasinstrumente™
03345485
6 l
412.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acc. to DIN 12392
  • Conical ground joints
  • With inscription label
  • Necks at 90° angle
  • Available in a range of capacities
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Forma redonda