Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de reacción con brida plana, brida con ranura
Los matraces con brida plana son adecuados para trabajos preparativos en los que se producen sustancias sólidas y líquidas, y posibilitan trabajar bajo presión o vacío.
Marca: DWK Life Sciences 243907106
300.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
- Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
- Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
- Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Los recipientes con capacidad de hasta e incluyendo 1000 ml son cilíndricos, los recipientes más grandes tienen una forma de fondo redondo
Especificaciones
Presión máxima de 1 bar | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Con forma de matraz |
4000 ml | |
Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; los recipientes tienen una forma cilíndrica, a partir de un tamaño de 2000 ml, tiene forma de matraz | |
DN 150 | |
Sí |