Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de reacción de brida plana DURAN™, brida con ranura
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
- Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
- Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
- Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Los recipientes con capacidad de hasta e incluyendo 1000 ml son cilíndricos, los recipientes más grandes tienen una forma de fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Presión máxima de 1,5 bar |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; los recipientes tienen una forma cilíndrica, a partir de un tamaño de 2000 ml, tiene forma de matraz |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | DN 100 |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |