Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Brida plana, esmerilada
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Marca: DWK Life Sciences 210346102
302.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.40000kg
Descripción
Las bridas planas de DURAN™ con y sin ranuras son idóneas, por ejemplo, para su posterior procesamiento en recipientes de reacción resistentes a la presión. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Esmerilados
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
215 mm | |
Para procesar como recipiente de reacción | |
2/paq. |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Con ranura | |
Sí |