Learn More
DWK Life Sciences Brida plana DURAN™, esmerilada
Código de producto. p-7189333 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de base (métrico):
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Incluye:
Con ranura
Sin ranura
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Diámetro de base (métrico) Incluye unitSize
11712909 70 mm Con ranura paquete de 2
11722909 130 mm Con ranura 2 PCS
11732909 130 mm Sin ranura paquete de 2
11860680 106 mm Sin ranura paquete de 2
15211639 106 mm Con ranura paquete de 2
15231639 215 mm Con ranura paquete de 2
15251639 155 mm Sin ranura paquete de 2
15261639 215 mm Sin ranura paquete de 2
15241639 70 mm Sin ranura paquete de 2
15221639 155 mm Con ranura paquete de 2
10 options
Código de producto. 11712909
Marca: DWK Life Sciences 210343405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para procesar como recipiente de reacción.
Las bridas planas de DURAN™ con y sin ranuras son idóneas, por ejemplo, para su posterior procesamiento en recipientes de reacción resistentes a la presión. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
  • Esmerilados
  • Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 70 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Para procesar como recipiente de reacción
Incluye Con ranura
N.° por paquete 2/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable