Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Brida plana, esmerilada
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Marca:  DWK Life Sciences 210354608
115.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11860680
  • 122.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las bridas planas de DURAN™ con y sin ranuras son idóneas, por ejemplo, para su posterior procesamiento en recipientes de reacción resistentes a la presión. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
  • Esmerilados
  • Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
106 mm
Para procesar como recipiente de reacción
2/paq.
Vidrio de borosilicato 3.3
Sin ranura