Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para filtrar, con juego de montaje KECK™, forma de frasco
El frasco para filtrar es un recipiente con paredes gruesas que se utiliza en filtraciones como recipiente para recoger el filtrado.
Marca: DWK Life Sciences 211947353
246.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.94000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Resistente al vacío debido al gran grosor de las paredes
- Estos matraces de filtración cumplen la normativa del equipo y las normas de seguridad del producto
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- forma de botella
Especificaciones
185 mm | |
Boro 3.3, PBT, polipropileno, VMQ, EPDM | |
1/paq. | |
Accesorio de 9 mm |
5000 ml | |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Sí |