Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtración DURAN™, con conjunto de montaje KECK™, forma de botella
El matraz de filtración es un recipiente de paredes gruesas que se utiliza como recipiente de recogida del filtrado durante la filtración.
204.00€ - 621.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tamaño del tapón | Accesorio de 9 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10768511
|
DWK Life Sciences
211947353 |
5000 ml |
274.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10169420
|
DWK Life Sciences
211946854 |
3000 ml |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10528101
|
DWK Life Sciences
211948658 |
10.000 mL |
461.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10038060
|
DWK Life Sciences
211948855 |
15 000 ml (500 mm de altura) |
498.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10282031
|
DWK Life Sciences
211949157 |
15 000 ml (535 mm de altura) |
621.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Resistente al vacío debido al gran grosor de las paredes
- Estos matraces de filtración cumplen la normativa del equipo y las normas de seguridad del producto
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- forma de botella
Especificaciones
Boro 3.3, PBT, polipropileno, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM | |
1/paq. | |
Accesorio de 9 mm |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Autoclavable |