Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para filtrar, con oliva de vidrio, forma de frasco
El frasco para filtrar es un recipiente con paredes gruesas que se utiliza en filtraciones como recipiente para recoger el filtrado.
Marca: DWK Life Sciences 211918803
466.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.43700kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- El suministro de matraces de filtración con conector no solo ha facilitado y simplificado el trabajo en los laboratorios de preparación y análisis, sino que también ha reducido el riesgo de accidentes
- Resistente al vacío debido al gran grosor de las paredes
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- forma de botella
Especificaciones
255 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Accesorio de 11 mm |
15.000 mL | |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Sí |