Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para filtrar, con oliva de vidrio, forma de frasco
El frasco para filtrar es un recipiente con paredes gruesas que se utiliza en filtraciones como recipiente para recoger el filtrado.
149.00€ - 615.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Tamaño del tapón | Accesorio de 11 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10736981
|
DWK Life Sciences
211916802 |
3000 ml |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10493321
|
DWK Life Sciences
211917301 |
5000 ml |
300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10251601
|
DWK Life Sciences
211918606 |
10.000 mL |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10263261
|
DWK Life Sciences
211918803 |
15.000 mL |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10692361
|
DWK Life Sciences
211919105 |
20.000 mL |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un frasco para filtrar sirve como recipiente para recoger el filtrado durante una filtración al vacío. Debido a su gran espesor de pared, es adecuado para aplicaciones de vacío. El vacío se aplica a través de una conexión lateral (tubuladura, oliva de vidrio u oliva de plástico). La gran abertura del cuello sirve para alojar la junta de goma y el embudo filtrante. Frascos para filtrar en volúmenes pequeños (= 2000 ml) están disponibles en forma Erlenmeyer, frascos para filtrar con un volumen > 2000 ml tienen forma de frasco.- La versión de los frascos para filtrar con tubuladura no sólo ha simplificado y facilitado el trabajo en los laboratorios de preparación y de análisis, sino que ha reducido también al mismo tiempo el riesgo de accidente.
- Resistente al vacío gracias al gran espesor de pared
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Forma de frasco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Accesorio de 11 mm |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Sí |