Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Recipiente para sistema de filtración , con rosca
El recipiente para sistema de filtración se utiliza para la recepción de la solución a filtrar.
Marca: DWK Life Sciences 247212408
16.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- Cabezal de filtro intercambiable según el volumen de filtrado
- con rosca
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Sí | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |
Boro 3,3 | |
Roscas, tamaño 28 | |
30 ml |