Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Recipiente para sistema de filtración , con rosca
El recipiente para sistema de filtración se utiliza para la recepción de la solución a filtrar.
17.50€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Boro 3,3 |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632941
|
DWK Life Sciences
247219004 |
1000 ml |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10333151
|
DWK Life Sciences
247215002 |
250 ml |
50.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10212321
|
DWK Life Sciences
247212408 |
30 ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. El sistema de filtración, compuesto por el recipiente correspondiente, la junta anular, la placa filtrante de vidrio y el embudo, se puede desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede reemplazar o modificar para adaptar el filtro a la aplicación. Por lo tanto, con los tres tamaños de aparato, cada uno combinado con cuatro placas filtrantes de distinta porosidad, se crean doce opciones diferentes de filtración.- Placas filtrantes intercambiables permiten una selección específica del filtro
- Con rosca
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Sí | |
Boro 3,3 | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |