Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Placa filtrante, con borde de vidrio
La placa filtrante de vidrio se utiliza para recoger o separar el sólido de la solución a filtrar.
Marca: DWK Life Sciences 252090109
60.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- Si se utiliza un filtro de vidrio, es posible que no sea necesaria una membrana o filtro de papel.
- Con reborde de vidrio fundido
- Fabricado en vidrio DURAN™, con sus características probadas, como la resistencia química y la resistencia al choque térmico.
Especificaciones
Porosidad 1 | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración sin papel de filtro; filtración | |
Placa de 90 mm |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
1/paq. |