Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Placa filtrante, con borde de vidrio
La placa filtrante de vidrio se utiliza para recoger o separar el sólido de la solución a filtrar.
34.00€ - 68.60€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración sin papel de filtro; filtración |
N.° por paquete | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10169370
|
DWK Life Sciences
252024104 |
Placa de 24 mm | Porosidad 1 |
34.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10797931
|
DWK Life Sciences
252024207 |
Placa de 24 mm | Porosidad 2 |
34.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10078090
|
DWK Life Sciences
252024301 |
Placa de 24 mm | Porosidad 3 |
34.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10528291
|
DWK Life Sciences
252024404 |
Placa de 24 mm | Porosidad 4 |
36.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10528481
|
DWK Life Sciences
252050105 |
Placa de 50 mm | Porosidad 1 |
47.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10473131
|
DWK Life Sciences
252050208 |
Placa de 50 mm | Porosidad 2 |
57.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10614671
|
DWK Life Sciences
252050302 |
Placa de 50 mm | Porosidad 3 |
48.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10119520
|
DWK Life Sciences
252050405 |
Placa de 50 mm | Porosidad 4 |
50.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10179560
|
DWK Life Sciences
252090109 |
Placa de 90 mm | Porosidad 1 |
64.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10149660
|
DWK Life Sciences
252090203 |
Placa de 90 mm | Porosidad 2 |
64.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10729281
|
DWK Life Sciences
252090306 |
Placa de 90 mm | Porosidad 3 |
64.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10716981
|
DWK Life Sciences
252090409 |
Placa de 90 mm | Porosidad 4 |
68.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. El sistema de filtración, compuesto por el recipiente correspondiente, la junta anular, la placa filtrante de vidrio y el embudo, se puede desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede reemplazar o modificar para adaptar el filtro a la aplicación. Por lo tanto, con los tres tamaños de aparato, cada uno combinado con cuatro placas filtrantes de distinta porosidad, se crean doce opciones diferentes de filtración.- Usando un filtro de vidrio se puede prescindir, dado el caso, de un papel de filtro o un filtro de membrana
- Borde de vidrio pulido al fuego
- Fabricado en vidrio DURAN™, con sus acreditadas características, como son la resistencia química y la resistencia al choque térmico
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración sin papel de filtro; filtración | |
1/paq. |