Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo de decantación, cilíndrico, con divisiones en la escala, esmerilado y tubo compensador de presión
El embudo de decantación permite la adición dosificada de soluciones. Debido al tubo compensador de presión se evita una posible presión negativa y una sobrepresión.
142.00€ - 208.00€
Especificaciones
Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10181781
|
DWK Life Sciences
241252009 |
50 ml | NS 14/23 |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10203501
|
DWK Life Sciences
241252403 |
100 ml | NS 19/26 |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767481
|
DWK Life Sciences
241253708 |
250 ml | NS 29/32 |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10283541
|
DWK Life Sciences
241254601 |
500 ml | NS 29/32 |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10355381
|
DWK Life Sciences
241252506 |
100 ml | NS 14/23 |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10449532
|
DWK Life Sciences
241253605 |
250 ml | NS 24/29 |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10273541
|
DWK Life Sciences
241254404 |
500 ml | NS 24/29 |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se realiza idealmente con la ayuda de un embudo de decantación. Este diseño incluye, además de la unión de vidrio esmerilado normalizado en el extremo inferior, un tubo compensador de presión que evita la presión negativa y la sobrepresión en los recipientes de reacción.- Con tubo compensador de presión, macho esmerilado normalizado, llave con esmerilado normalizado y seguro de llave
- La velocidad del suministro es ajustable
- Cilíndrico con divisiones en la escala
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
Especificaciones
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Sí | |
Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO | |
1 unidad |