Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala, junta esmerilada y tubo de compensación de presión
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Además de la junta esmerilada estándar, este diseño dispone de un tubo de compensación de presión en el extremo inferior, que evita la presión negativa y positiva en los recipientes de reacción.
- Con tubo de compensación de presión, cono en la base estándar, llave de paso en la base estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del cono | NS 24/29 |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO |
| Graduaciones | 10 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tamaño especial, tamaño no DIN |