Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa para desecador, con bola, apta para cualquier tipo de bases
La tapa para desecador se usa para cubrir o cerrar la base del desecador.
Marca: DWK Life Sciences 244104607
95.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
El desecador DURAN™ es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío con tapa esmerilada que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojado de la tapa, debe engrasarse bien la superficie de molienda del desecador, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. Todos los desecadores DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, pueden utilizarse hasta el máximo vacío posible técnicamente.
- De fácil apertura debido a la bola en la tapa
- Adecuada para todo tipo de bases
Especificaciones
DN 100 | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío |