Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa para desecador, con bola, apta para cualquier tipo de bases
La tapa para desecador se usa para cubrir o cerrar la base del desecador.
105.00€ - 179.00€
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10007820
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
244106102
DN 200
148.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10712732
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
244105706
DN 150
111.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10604861
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
244106908
DN 300
179.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10780792
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
244104607
DN 100
105.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10453131
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
244106608
DN 250
134.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El desecador de DURAN™, con un borde de vidrio esmerilado en la tapa, es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío y que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa perforada (de metal o de porcelana), se introduce un agente deshidratante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia a secar, colocada en la placa perforada. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar a un sistema de vacío, si fuera necesario, ya que el líquido se evapora más rápido debido a una menor presión en el desecador. El vacío se aplica a través de una llave de paso. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, el esmerilado plano del desecador debe estar bien engrasado, ya que la tapa se aprieta contra la base tras producirse la evacuación. Todos los desecadores de DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el máximo vacío técnicamente posible.
  • De fácil apertura debido a la bola en la tapa
  • Apta para todo tipo de bases
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío