Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Base para desecador, con brida plana, sin conexión, apta para cualquier tipo de tapa
La base para desecador se utiliza para alojar los agentes deshidratantes y la sustancia a secar. La base se cubre con la tapa correspondiente.
Marca: DWK Life Sciences 247706605
251.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.08500kg
Descripción
El desecador DURAN™ es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío con tapa esmerilada que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojado de la tapa, debe engrasarse bien la superficie de molienda del desecador, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. Todos los desecadores DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, pueden utilizarse hasta el máximo vacío posible técnicamente.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Adecuada para todo tipo de tapas
- Sin salida
- Con brida plana
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío | |
10.500 mL |