Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Base para desecador, con brida plana, sin conexión, apta para cualquier tipo de tapa
La base para desecador se utiliza para alojar los agentes deshidratantes y la sustancia a secar. La base se cubre con la tapa correspondiente.
80.95€ - 427.00€
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
10299080
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
247706605
10.500 mL
265.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10576752
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
247704604
700 ml
80.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10772552
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
247705703
2400 ml
87.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10025250
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
247706108
5800 ml
145.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10300411
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
247706905
18.500 mL
427.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El desecador de DURAN™, con un borde de vidrio esmerilado en la tapa, es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío y que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa perforada (de metal o de porcelana), se introduce un agente deshidratante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia a secar, colocada en la placa perforada. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar a un sistema de vacío, si fuera necesario, ya que el líquido se evapora más rápido debido a una menor presión en el desecador. El vacío se aplica a través de una llave de paso. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, el esmerilado plano del desecador debe estar bien engrasado, ya que la tapa se aprieta contra la base tras producirse la evacuación. Todos los desecadores de DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el máximo vacío técnicamente posible.
  • Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
  • Apta para todo tipo de tapas
  • Sin conexión
  • Con brida plana
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío