Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para cultivos, forma Erlenmeyer, cuello recto para casquetes metálicos
Los frascos para cultivos son adecuados para la preparación de medios de cultivo.
Marca: DWK Life Sciences 217716309
383.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.20000kg
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.
- Debido a su geometría cónica, estos matraces son muy adecuados para las pruebas de agitación (por ejemplo, la optimización de medios)
- El cuello recto permite el uso de tapones metálicos
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
166 mm | |
Vidrio de borosilicato 3,3 | |
10/Paq. |
2000 mL | |
Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; mezcla de varios componentes; medición de cantidades líquidas | |
Sí |