Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para cultivos, forma Erlenmeyer, cuello recto para casquetes metálicos
Los frascos para cultivos son adecuados para la preparación de medios de cultivo.
147.00€ - 404.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3,3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; mezcla de varios componentes; medición de cantidades líquidas |
N.° por paquete | 10/Paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11715045
|
DWK Life Sciences
217715407 |
1000 mL |
317.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11871000
|
DWK Life Sciences
217712401 |
100 mL |
224.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11881000
|
DWK Life Sciences
217713603 |
250 mL |
249.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776828
|
DWK Life Sciences
217714402 |
500 mL |
152.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776838
|
DWK Life Sciences
217713903 |
300 mL |
147.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736948
|
DWK Life Sciences
217716309 |
2000 mL |
404.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11712919
|
DWK Life Sciences
217713209 |
200 mL |
233.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.- Debido a su geometría cónica, estos matraces son muy adecuados para ensayos por agitación (p. ej. optimización de medios)
- El cuello recto permite el uso de casquetes metálicos
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3,3 | |
Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; mezcla de varios componentes; medición de cantidades líquidas | |
10/Paq. | |
Sí |