Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador conector, con macho esmerilado normalizado, ángulo 90°
El adaptador conector permite la conexión de equipos a través de un tubo flexible.
17.75€ - 25.45€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10767301
|
DWK Life Sciences
243000604 |
NS 14/23 |
17.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10602842
|
DWK Life Sciences
243000904 |
NS 29/32 |
25.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10203701
|
DWK Life Sciences
243000801 |
NS 24/29 |
18.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los adaptadores conectores son piezas de transición con oliva y en lugar de la segunda unión de vidrio esmerilado normalizado disponen de una oliva. A través de esta oliva se pueden conectar tubos flexibles que permiten, p. ej., la conexión de una bomba de vacío.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Ángulo de 90°
- Con macho esmerilado normalizado
- Conexión fácil y ajustada de tubos flexibles
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
1 unidad |