Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador conector, con macho esmerilado normalizado, ángulo 90°
El adaptador conector permite la conexión de equipos a través de un tubo flexible.
Marca:  DWK Life Sciences 243000604
16.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10767301
  • 17.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los conectores son piezas de transición con oliva y tienen una oliva en lugar de la segunda junta esmerilada estándar. Los tubos se pueden conectar a través de esta oliva, lo que permite, por ejemplo, la conexión de una bomba de vacío.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Ángulo de 90°
  • Con cono esmerilado estándar
  • Conexión fácil y ajustada de las mangueras
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Conexión de las mangueras
NS 14/23