Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 3310352
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Schellbach
- Patrón de Bang
- Graduación del anillo de punto principal
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Base de soporte
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Microburetas de conformidad con Bang, clase AS, certificado de conformidad | |
Bureta DURAN™, llave de paso con llave de PTFE | |
Base de soporte | |
±0,01 ml | |
DIN EN ISO 385 |
5 ml | |
Azul, graduación del anillo de punto principal, línea Schellbach | |
Llave de paso de la válvula de PTFE lateral | |
AS |