Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Código de producto. p-7162691
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Material del enchufe:
Llave de paso de la válvula de PTFE lateral
Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar
Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del enchufe unitSize
13138009 2 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13168009 2 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13148009 5 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13178009 5 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13118009 5 ml Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13158009 10 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13188009 10 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13128009 10 ml Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
8 options
Código de producto. 13138009
Marca: Hirschmann™ 3310140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Schellbach
  • Patrón de Bang
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Base de soporte
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Material DURAN™, bureta y llave de llave de paso
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Bang, graduación del anillo de punto principal, tiras Schellbach y toma
Material del enchufe Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Tipo Microburet
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385