Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 3310160
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Schellbach
- Patrón de Bang
- Graduación del anillo de punto principal
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Base de soporte
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Microburetas de conformidad con Bang, clase AS, certificado de conformidad | |
DURAN™, bureta y llave de llave de paso | |
Bang, graduación del anillo de punto principal, tiras Schellbach y toma | |
Azul | |
Vidrio | |
Clase AS |
10 ml | |
0,02 ml | |
Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar | |
Lateral | |
±0,02 ml | |
DIN EN ISO 385 |