Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002976
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |
3000 mL | |
Toma NS 29/32 | |
185 mm |