Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. p-8006013
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Junta de toma:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10374971
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002988
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
Capacidad (métrico) 10 L
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma Toma NS 29/32
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 279 mm