Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001449
Detalles adicionales : Peso : 0.10600kg
Especificaciones
Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |
250 mL | |
Toma NS 14/23 | |
85 mm |