Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pieza en bruto para embudo de decantación, forma cónica para ISO 4800
Para la elaboración de un embudo de decantación con llave de paso y unión de esmerilado normalizado.
Marca: DWK Life Sciences 210136302
80.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
Los embudos de decantación DURAN™ se utilizan en química para separar líquidos no miscibles. Embudos de decantación DURAN™ Los cuerpos sin tratar están diseñados para formar el manguito de junta esmerilado estándar adecuado conforme con el DIN ISO 4800.
- Forma cónica para ISO 4800
- Artículos de vidrio para su posterior procesamiento
Especificaciones
166 mm | |
Boro 3,3 | |
Vacío para procesamiento posterior como embudo de goteo; separación de fases |
2000 ml | |
Sí | |
2/paq. |