Learn More
DWK Life Sciences DURAN ™ Blanco para embudo de decantación, cónico para ISO 4800
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los embudos de decantación DURAN™ se utilizan en química para separar líquidos no miscibles. Embudos de decantación DURAN™ Los cuerpos sin tratar están diseñados para formar el manguito de junta esmerilado estándar adecuado conforme con el DIN ISO 4800.
- Forma cónica para ISO 4800
- Artículos de vidrio para su posterior procesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 166 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Boro 3,3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Vacío para procesamiento posterior como embudo de goteo; separación de fases |
| Cantidad | 2/paq. |