Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cilindro con fondo redondo, para recipientes encamisados, borde cortado por choque térmico, sin impresión
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Marca: DWK Life Sciences 210275373
49.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg
Descripción
Los cilindros vacíos con fondo redondo DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción rentable de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Para recipientes encamisados con borde cortado
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Producción rentable de recipientes de reacción con geometría reproducible
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
1/paq. | |
Para procesar como recipiente de reacción | |
130 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Grosor de pared de 4 mm | |
Boro 3.3 |