Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Cilindro con fondo redondo, para recipientes encamisados, borde cortado por choque térmico, sin impresión
Código de producto. p-7189453 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10503622 105 mm cada uno
10315491 130 mm cada uno
10559181 160 mm cada uno
10040031 185 mm cada uno
10599181 215 mm cada uno
10385581 250 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10503622
Marca: DWK Life Sciences™ 210274771
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Los cilindros vacíos con fondo redondo DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción rentable de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
  • Para recipientes encamisados con borde cortado
  • Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Producción rentable de recipientes de reacción con geometría reproducible
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 105 mm
Para utilizar con (aplicación) Para procesar como recipiente de reacción
Incluye 1/paq.
Fondo interior (métrico) Grosor de pared de 4 mm
Material Boro 3.3