Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de precisión Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3); traceables a NIST
Mida la gravedad específica o la densidad relativa (g/cm³) de una variedad de líquidos con estos hidrómetros.Los hidrómetros de precisión de gravedad específica/densidad relativa (g/cm³) H-B Instrument Durac™ son ideales para sectores como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración.
Marca:  H-B Instrument™ B61801-1100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17490244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.50€
    71.93€ / cada uno
    Ahorro 5.57€
    7% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Descripción
  • 325 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura de 15 °C
  • Inspeccionados a mano por el equipo de calidad estadounidense
  • Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
Cada uno
±0,001
Trazables a NIST
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
Sin plomo
Desde 1,240 hasta 1,310
Hidrómetro de precisión de densidad relativa/gravedad específica
0.0005
325 mm
Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas
Sectores como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración
de 15 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
H-B Instrument™ Hidrómetros de precisión Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3); traceables a NIST > Intervalo de gravedad específica:Desde 1,240 hasta 1,310