Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Dunlop™ Devon S5
Marca: Euro Protection™ 9DESA40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Certificado CE, EN ISO 20345:2011 | |
Caucho-nitrilo | |
19,05 mm | |
Nitrilo | |
Color negro, suela antideslizante | |
Seguridad | |
Ácidos, diversos productos químicos, puntera muy resistente a los impactos y al aplastamiento | |
Botas de seguridad |
Verde, Negra, Blanca | |
Plano | |
Poliéster | |
40 | |
Caucho-nitrilo | |
Acero | |
Sí |