Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Dunlop™ Devon S5
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN ISO 20345:2011 |
| Color | Verde, Negra, Blanco |
| Material para los pies | Caucho-nitrilo |
| Estilo de talón | Plano |
| Altura del talón (métrico) | 19,05 mm |
| Material de revestimiento | Poliéster |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 39 |
| Características exclusivas | Color negro, suela antideslizante |
| Material de la suela | Caucho-nitrilo |
| Mostrar más |