Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug are used for transferring fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04477004
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Forma cónica con manguito NS y núcleo NS
- Con tapón de PTFE
- Con protección de válvula roscada
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Orificio 6,0 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |