Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Forma cónica con manguito NS y núcleo NS
- Con tapón de PTFE
- Con protección de válvula roscada
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de poro | Calibre 2,5 mm |
| Material del tope | Politetrafluoroetileno (PTFE) |