Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug
Made from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug is used in the laboratory to transfer fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04457304
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11886144
  • 186.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Forma cónica con conector NS y cono NS
  • Con tapón de vidrio solido, con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción, sin escala
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
6,0mm
100 mm
Vidrio de borosilicato
1