Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug
Código de producto. p-7116293
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11876074 50 ml cada uno
11866124 500 ml cada uno
11876114 1000 ml cada uno
11886144 2000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 11876074
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04452802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Made from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug is used in the laboratory to transfer fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
  • Forma cónica con conector NS y cono NS
  • Con tapón de vidrio solido, con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción, sin escala
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro 2,5 mm
Longitud total (métrico) 100 mm