Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug
Made from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug is used in the laboratory to transfer fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04455804
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11866124
  • 90.26€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Forma cónica con conector NS y cono NS
  • Con tapón de vidrio solido, con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción, sin escala
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
4,0 mm
100 mm
Vidrio de borosilicato
1