Learn More
Dräger™ Paquetes de baterías para el monitor multigases X-am™ 7000
Accesorio para los monitores multigases X-am 7000.
362.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15 x 14 x 7,5 cm (6 x 5,5 x 3 pulg.) |
---|---|
Altura (imperial) | 3 pulg |
Altura (métrico) | 7,5cm |
Clasificación IP | 67 |
Longitud (imperial) | 6 pulg |
Código de producto | Marca | Duración de la batería | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Duración de la batería | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11352090
|
Dräger™
8317408 |
9 h | Paquete de batería estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Accesorio para los monitores multigases X-am 7000.Especificaciones
15 x 14 x 7,5 cm (6 x 5,5 x 3 pulg.) | |
7,5cm | |
6 pulg | |
21,12 oz | |
5,5 in |
3 pulg | |
67 | |
15 cm | |
600 g | |
14 cm |